Få mere at vide
Cole-Parmer™ elements™ Ultratynd magnetomrører med timer
Artikelnummer. 16496619 Shop alle Cole-Parmer produkter
Hastighed:
20 til 1500 rpm
Artikelnummer. 16496619
Brand: Cole-Parmer™ 8400371
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Omrører med ultraslankt design for at spare værdifuld plads.
  • Enkel berørings- og glidebetjening
  • LCD-display med realtidsparametre
  • Høj IP-beskyttelsesklasse (IP 65)
  • Tekniske data
    Hastighed 20 til 1500 rpm
    Omrøringspositioner 1
    Topplademateriale Polyester
    Spænding 100 til 240 V
    Watt 3 w
    Diameter (engelsk) 4''
    Diameter (metrisk) 10 cm
    Dimensioner (L x B x H) 18 x 11 x 1.2 cm
    Frekvens 50/60 Hz
    Inkluderer Strømledning, timer og AC adapter
    Hastighedskontrol Digital
    Stopur Op til 9 timer.
    Type Digital magnetomrører
    Forsendelsesvægt (engelsk) 0.82 lb.
    Forsendelsesvægt (metrisk) 0.37 kg