Tekniske data
| Hastighed | 100 til 1500 o/min |
| Omrøringspositioner | 4 |
| Topplademateriale | Glas |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Diameter (metrisk) | 9,5 cm |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Inkluderer | Kontrolmodul, fire røreplader, USB ledninger, netledning og AC adapter |
| Hastighedskontrol | Digital |
| Temperaturområde (metrisk) | 5 °C til 40 °C |
| Stopur | Op til 9 timer. |
| Vis mere |