Få mere at vide
Cole-Parmer™ elements™ Modulær magnetomrører
Artikelnummer. 16426629 Shop alle Cole-Parmer produkter
Volumen:
1 l
Artikelnummer. 16426629
Brand: Cole-Parmer™ 8400382
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fuldstændig tilpasselig røremaskine designet til at optimere dine omrøringsbehov og arbejdsområde.
  • Fastgør op til 10 røreplader efter behov
  • Enkel berørings- og glidebetjening
  • LCD-display med realtidsparametre
  • Korrosionsbestandig røreplade af glas
  • Vandtæt USB vedhæftede filer
  • Tekniske data
    Hastighed 100 til 1500 o/min
    Omrøringspositioner 1
    Topplademateriale Glas
    Volumen 1 l
    Spænding 100 til 240 V
    Diameter (engelsk) 3,75 tommer.
    Diameter (metrisk) 9.5 cm
    Dimensioner (L x B x H) 10.9 x 12.2 x 4 cm
    Frekvens 50/60 Hz
    Garanti og servicetilbud 2 års garanti
    Oversigt Skal bruges sammen med kontrolenheden
    Inkluderer Rør tallerken og USB snor.
    Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 40 °C
    Stopur Op til 9 timer.
    Type Multi-position omrører
    Forsendelsesvægt (engelsk) 0.87 lb.
    Forsendelsesvægt (metrisk) 0.39 kg