Få mere at vide
Skytec Elements™ Elements EMG133 Sikkerhedshandsker
Artikelnummer. 30274605
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30274605 Større
30274568 Lille
30274503 Medium
30274644 X-Large
30274639 2X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30274605 Leverandør Skytec Elements™ Leverandørnr. EMG00133BH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.84 DKK
    41.53 DKK / 10 par
    Spare 26.31 DKK
    38% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
En meget smidig, strækbar og behagelig almindelig håndteringshandske. Ideel til præcise operationer, der kræver fremragende fingerfærdighed under tørre eller fedtede forhold.
  • Multifunktionel polyester / polyurethan palmebelagt handske
  • Holdbar polyurethan-palmebelægning modstår revner og slid
  • Fremragende greb under tørre håndteringsforhold
  • Åndbar liner holder hånden kølig og hjælper med at reducere sveden
  • Fri for fnug
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Konstruktion Sømløs strik
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Sort
Udvendig finish Delvist tekstureret
Hånd Ambidextrøs
Latex fri Ja
Materiale Polyester
Produkttype Arbejdshandske
Størrelse Større
Liner materiale Polyester
Længde (metrisk) 250 mm