Få mere at vide
Skytec Elements™ Elements EMG133 Sikkerhedshandsker
Beskrivelse
- Multifunktionel polyester / polyurethan palmebelagt handske
- Holdbar polyurethan-palmebelægning modstår revner og slid
- Fremragende greb under tørre håndteringsforhold
- Åndbar liner holder hånden kølig og hjælper med at reducere sveden
- Fri for fnug
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Konstruktion | Sømløs strik |
| Belægningsmateriale | Polyurethan |
| Farve | Sort |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Hånd | Ambidextrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Polyester |
| Produkttype | Arbejdshandske |
| Størrelse | Lille |
| Vis mere |