Få mere at vide
MedChemExpress Eledoisin
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.73% |
| CAS | 69-25-0 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 1188.4 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 18.15 mg/mL (15.27 mM∣Need ultrasonic and warming) |
| Synonym | Eledone peptide |