Få mere at vide
MedChemExpress Eledoisin Related Peptide
Artikelnummer. 16479518
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16479518 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 16479518 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP1186
MedChemExpress Eledoisin Related Peptide is a Substance P analog that excites neurons and triggers behavioral responses. Eledoisin Related Peptide is also a tachykinin receptor ligand.
Tekniske data
CAS 2990-43-4
Indhold og opbevaring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvægt (g/mol) 706.94 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 10 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Synonym Eledoisin-Related Peptide∣ Eledoisin RP