Få mere at vide
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Udskiftningsvarmer
Kapacitet (metrisk):
50 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Til brug med:
EMA
EMV
EMX
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5000 ml |
| Til brug med | EMV |
| Produkttype | Udskiftningsvarmer |