Få mere at vide
Cole-Parmer™ Omni Serie Reflux/Inert Head
Artikelnummer. 11816742
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Til OS1025 STEM Omni Reaktionsstation, kompatibel med Integrity 10, RS-200 og RS-250-serien
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11816742 Til OS1025 STEM Omni Reaktionsstation, kompatibel med Integrity 10, RS-200 og RS-250-serien Hver
1 options
Artikelnummer. 11816742 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3663072
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19710.00 DKK
    13554.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 6155.49 DKK
    31% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Tilbehør refluks/inerteringshoved til brug med Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200 eller RS-250, og OS1025 serie reaktionsstationer.
  • Tilbehør til reaktionsstationer
  • Et års garanti
  • Mål (Dia. x L): 10 x 25 mm
  • 10 stillinger
Tekniske data
Produkttype Tilbageløbshoved
Til brug med (udstyr) Til OS1025 STEM Omni Reaktionsstation, kompatibel med Integrity 10, RS-200 og RS-250-serien