Få mere at vide
Cole-Parmer™ Integrity 10 Reaction Station, Universal Power
Artikelnummer. 11788332
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 til 25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11788332 1 til 25 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11788332 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3663000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    456325.00 DKK
    340289.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 116035.07 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Styr individuelt temperatur og omrøringshastighed for hver celle med Integrity 10 Reaction Station.
  • Udfør 10 uafhængige eksperimenter på én gang, så du sparer tid og penge
  • Se resultaterne af dine eksperimenter i realtid på skærmen
  • Overfør nemt data til en pc via en USB port eller SD-kort
  • Variable omrøringshastigheder fra 350 til 1200 rpm sikrer homogen prøveblanding
  • Indstil prøvetemperaturen mellem– 30 og °150 C med± 0,5 °C temperaturnøjagtighed
  • Valgfrit tilbehør tilgængeligt til tilbagesvaling og arbejde under inerte forhold
  • 3 års garanti
  • Ny, forbedret version af PS20001
Brug Integrity 10-reaktionsstationen til at køre ti uafhængige eksperimenter på én gang. Ved at indstille temperaturen og omrøringshastigheden individuelt for hver celle kan du vurdere virkningen af begge på samme tid, hvilket fremskynder efterforskningskemi med ti gange.
Opsæt nemt dine testparametre ved hjælp af den brugervenlige touchscreen-menu. Intuitive ikoner reducerer risikoen for dyre fejl, mens forprogrammerede profiler til rutinemæssige målinger sparer dig tid. Gem resultater med information såsom reaktionssammensætning, eksperimentejer, koncentration og navnet på profilen med datastempel. Se forløbet af reaktionen inden for hver celle på den store skærm. Det kan også vise resultater med et hurtigt blik grafisk. Omfattende lagerkapacitet giver dig mulighed for at fange og gennemgå data. Download data til en pc via en USB port eller SD-kort. Bestil software 36630-92 for mere dybdegående analyse og evaluering.
Kontroller temperaturen for hver celle gennem blokken eller ved at bruge en temperatursonde i hver celles opløsning. EN± °0,5 C temperaturstabilitet og et minimalt sætpunktsoverskridelse på 0,5 °C sikrer temperaturnøjagtighed. Indstil ramper mellem 0,1 °C/min til 5 °C/min for hurtig afkøling og opvarmning. Brug crash-funktionen til endnu hurtigere temperaturændringer, som er ideel til kinetiske bestemmelser. Individuelt styret magnetomrører kan indstilles til hastigheder mellem 350 og 1200 rpm (brug kun 12 x 4,5 mm cylindriske eller 10 x 6 mm ovale rørestave). Bestil reduktionshylstre og reagensglas for at rumme prøvevolumener ned til 1 ml.
Tilbageløbs-/inerteringshovedet 36630-97 er ideelt, når du skal køre parallelle reaktioner i lang tid, som det almindeligvis kræves i eksperimenter med organisk kemi. Brug med inerterende hætter for at give inert atmosfære til alle ti celler. Det integrerede design eliminerer behovet for at forbinde individuelle gasledninger til hver celle for en sikrere og effektiv løsning.
Bemærk venligst: Med virkning fra maj 2022 er den elektrotermiske reaktionsstation modelnummer PS20001 nu blevet omdøbt Cole-Parmer Integritet 10. Alle de samme fantastiske funktioner og specifikationer, bare med et nyt og forbedret udseende.
Specifica
Volumen (metrisk) 1 til 25 ml
Maks. Temperatur (metrisk) 150 °C
Til brug med (udstyr) 10 x 25 ml rør
Inkluderer 10-positions Dry Block Heater
Maks. Temperatur (engelsk) 302 °F
Produkttype Reaktionsstation
Spænding 230 V
garanti 3 år
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.