Få mere at vide
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Varmeelement til EM/EME
Artikelnummer. p-8011170
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11738412
Brand: Bibby Scientific™ 0301255
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bibby Scientific Elektrotermisk varmeelement til EM/EME, Kapacitet: 250 ml, til brug med: 14314 EM Serie varmekapper, Spænding: 230 V, Frekvens: 50/60 Hz
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Til brug med EM/EME serie varmekapper
Spænding 230 V
Watt 300w
Produkttype Varmeelement
Frekvens 50/60 Hz