Få mere at vide
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Varmeelement til EM/EME
Beskrivelse
Bibby Scientific Elektrotermisk varmeelement til EM/EME, Kapacitet: 250 ml, til brug med: 14314 EM Serie varmekapper, Spænding: 230 V, Frekvens: 50/60 Hz
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2000 ml |
| Til brug med | EM/EME serie varmekapper |
| Spænding | 230 V |
| Watt | 500w |
| Produkttype | Varmeelement |
| Frekvens | 50/60 Hz |