Få mere at vide
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Varmeelement til EM/EME
Artikelnummer. 11738412
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11738412 1000 ml Hver
11748412 2000 ml Hver
11768412 5000 ml Hver
11876475 250 ml Hver
11728412 500 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11738412 Leverandør Bibby Scientific™ Leverandørnr. 0301255
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bibby Scientific Elektrotermisk varmeelement til EM/EME, Kapacitet: 250 ml, til brug med: 14314 EM Serie varmekapper, Spænding: 230 V, Frekvens: 50/60 Hz
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Til brug med EM/EME serie varmekapper
Spænding 230 V
Watt 300w
Produkttype Varmeelement
Frekvens 50/60 Hz