Få mere at vide
Cole-Parmer™ SHM-250 Series Digi-Mantle Controller
Artikelnummer. 11757863
Skift visning
Spænding:
230 VAC
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
11757863 230 VAC Hver
1 options
Artikelnummer. 11757863 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3620413
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29275.00 DKK
    22969.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 6305.87 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Brug SHM-250 Series Digi-Mantle Controller til opvarmning af kapper med udskiftelige patroner.
  • Indstil hastighed og temperatur på få sekunder med det intuitive display.
  • Vælg den controller, der opfylder dit strømforsyningskrav.
  • Varmepatroner sælges separat.
  • Designet til at give et omfattende svar på opvarmnings- og omrøringsvæsker i forskellige beholderformater.
  • Dette produkt er modulopbygget, hvilket giver mulighed for fuldstændig udskiftelighed mellem kapper (sælges separat) i forskellige størrelser.
  • Med dens letlæselige/lette at betjene, revolutionerende CTC (Capacitance Touch Control) panel, indstilling af den nødvendige temperatur og omrøringshastighed tager kun sekunder.
  • Når temperatursonden er monteret, styres opvarmningen via temperaturfeedback-kredsløbet, og den aktuelle temperatur vises på regulatoren.
  • Nye tørre blokke kommer med en indbygget temperaturføler.
  • Dette gør det muligt at se den sande bloktemperatur til enhver tid.
  • Når du bruger en sonde og en tør blok med indbygget sensor, er den viste temperatur den, som måles af sonden.
  • Digital controller og motorarrangement giver mulighed for nøjagtig omrøringskontrol ved lav hastighed.
  • Ensartet omrøring tilvejebringes via en motoriseret roterende magnetsamling, der er placeret til at give maksimal magnetisk fluxforbindelse til at rotere omrørerstangen i hver reaktionsbeholder.
Komplet system kræver:
  1. Controller
  2. Varmepatron
  3. Tilbehør (valgfrit)
Tekniske data
Controller type Digital
Til brug med Elektrotermiske Digi-Mantler
Spænding 230 VAC
Vise Trecifret
Hastighed 100 til 2000 o/min
Produkttype Controller
Temperatur (metrisk) Omgivelsestemperatur til 450 °C
Temperatur (engelsk) Stuetemperatur til 842 °F