Få mere at vide
Cole-Parmer™ Kapillærrør af glas
Artikelnummer. 11674420 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11674420 2 mm Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 11674420 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0301068
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4675.00 DKK
    3085.17 DKK / Pakke med 1000
    Spare 1589.83 DKK
    34% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Kapillarrør af glas, der er kompatible med digitalt smeltepunktsapparat.
  • 10 x 100 kapillarrør.
  • 2,0 mm OD
Tekniske data
Produkttype Kapillærrør
Diameter (metrisk) 2 mm
Til brug med (udstyr) Elektrotermisk digitalt smeltepunktsapparat
Emballagemængde 1000 Pk.