Få mere at vide
Techne™ Dri-Block™ Varmeblokindsats i aluminium
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Alsidigt udvalg af udskiftelige varmeblokke fungerer med prøverør og plader i mange størrelser
- Varmeapparater sælges separat
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Tilspidsede brønde |
| Materiale | Anodiseret aluminium |
| Antal steder | 72 |
| Type | Dri-Block™ Indsæt |
| Depth (engelsk) Nå | 0,54 tommer. |
| Dybde (metrisk) Nå | 13.8 mm |
| Diameter (metrisk) Brønd | 0.2 mL |