Få mere at vide
Brady™ Elektrostatisk dissipative (ESD) polyester kredsløbskortetiketter til M6/M7 printere
Dimensioner (LxB):
0,2 x 0,5 tommer.
0,2 x 0,65 tommer.
0,25 x 0,25 tommer.
0,25 x 0,75 tommer.
0,25 x 1,5 tommer.
0,275 x 0,5 tommer.
0,375 x 1 tommer.
0,5 x 1 tommer.
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
Højde (metrisk):
5.08 mm
6.35 mm
6.99 mm
9.53 mm
12.7 mm
Beskrivelse
- Opfylder anbefalet område for dissipative ESD-emballagematerialer som defineret af ANSI/ESD S541-2008
- Opfylder UL969 mærknings- og mærkningsstandard; CSA accepteret, RoHS-kompatibel
- Har overfladeresistivitetsværdier i det anbefalede område for dissipative ESD-emballagematerialer
- Fremstillet af B-473 polyester materiale
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkendt, UL-anerkendt |
| Klæbende type | Statisk dissipativ |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Glans |
| Format | Udstanset |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |