Få mere at vide
Thermo Scientific™ Elektroporationskuvetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4524565 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Bredde (metrisk) mellemrum:
1 mm
2 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 12338212
Brand: Thermo Scientific™ 551011
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forøg nemheden af prøveidentifikation og -mærkning med disse førsteklasses polycarbonat elektroporationskuvetter, som har frostede, farvede hætter.
Forøg nemheden af prøveidentifikation og -mærkning med førsteklasses polycarbonat Thermo Scientific™ Elektroporationskuvetter, som har frostede, farvede hætter.
  • Fås i 1 mm, 2 mm eller 4 mm mellemrumsstørrelser
  • Forsteriliseret og individuelt indpakket
  • Kompatibel med alle gængse elektroporatorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Replik Ring
Materiale Rustfrit stål
Bredde (metrisk) mellemrum 1 mm
Diameter (metrisk) 50 mm