Beskrivelse
Forøg nemheden af prøveidentifikation og -mærkning med førsteklasses polycarbonat Thermo Scientific™ Elektroporationskuvetter, som har frostede, farvede hætter.
- Fås i 1 mm, 2 mm eller 4 mm mellemrumsstørrelser
- Forsteriliseret og individuelt indpakket
- Kompatibel med alle gængse elektroporatorer
Tekniske data
Tekniske data
| Sterilitet | Steril |
| Type | Elektroporationskuvet |
| Bredde (metrisk) mellemrum | 4 mm |