Få mere at vide
Thermo Scientific™ Elektroporationskuvetter
Artikelnummer. 12338212 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Skift visning
Bredde (metrisk) mellemrum:
1 mm
2 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) mellemrum Pakningsstørrelse
12338212 1 mm Pakke med 50
10227570 2 mm Pakke med 50
12348212 4 mm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12338212 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 551011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1954.94 DKK
    1757.80 DKK / Pakke med 50
    Spare 197.14 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Forøg nemheden af prøveidentifikation og -mærkning med disse førsteklasses polycarbonat elektroporationskuvetter, som har frostede, farvede hætter.
Forøg nemheden af prøveidentifikation og -mærkning med førsteklasses polycarbonat Thermo Scientific™ Elektroporationskuvetter, som har frostede, farvede hætter.
  • Fås i 1 mm, 2 mm eller 4 mm mellemrumsstørrelser
  • Forsteriliseret og individuelt indpakket
  • Kompatibel med alle gængse elektroporatorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Replik Ring
Materiale Rustfrit stål
Bredde (metrisk) mellemrum 1 mm
Diameter (metrisk) 50 mm