Få mere at vide
BTX™ Elektroporationskamre: Petri Pulser Elektrode
Beskrivelse
- Nedsænkningselektrode til adhærente celler in situ
- Fungerer i 35 mm petriskåle
- Passer til enkeltbrønd af 6-brønds plade
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Genanvendelig elektroporationsapplikator til 6-brønds plader eller 35 mm petriskål |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcelletransfektion, genterapi, protein- eller lægemiddellevering, plante/gær |
| Til brug med (udstyr) | Gemini X2, ECM 830, ECM 630, ECM 399, ECM 2001+ Generatorer |
| Materiale | Forgyldt |
| Produktlinje | BTX-elektroporation |
| Produkttype | Elektroporation tilbehør |
| Spænding | 300 V |
| Oversigt | Petri Pulser |
| Felttype | Homogen |
| Længde (engelsk) Elektrode | 0,019 tommer. |
| Vis mere |