Få mere at vide
BTX™ Elektroporationskamre: Petriskålselektrode
Beskrivelse
- Anvendes med en 100 mm petriskål, der fungerer som elektroporationskammer
- Kompatibel med BTX Elektroporationssystemer som f.eks Gemini X2 og ECM 2001+
- 2 mm spaltestørrelse
- Rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Adhærente pattedyrcelletransfektioner, plantevævscelletransfektioner |
| Til brug med (udstyr) | BTX ECM 830, ECM 630, Gemini X2, ECM 2001+ Generator |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Produktlinje | BTX-elektroporation |
| Produkttype | Elektroporation tilbehør |
| Spænding | 2000 V |
| Oversigt | Petriskål elektrode |
| Felttype | Homogen |
| Inkluderer | Petriskål Elektrode og tilslutningskabler. |
| Mængde | 1 stk. |
| Vis mere |