Få mere at vide
BTX™ Elektroporation Cuvettes Plus™
Artikelnummer. p-7222375
Kapacitet (metrisk):
90μ L
400μ L
800μ L
Bredde (metrisk) mellemrum:
1 mm
2 mm
4 mm
Lukningsfarve:
Blå
Grå
Gul
Mængde:
10 stk.
100 stk./pakke, 25 stk.
50 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2400
Pakke med 50
Artikelnummer. 15477270
Brand: BTX™ 450134
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Elektroporation Cuvettes Plus™ til brug ved elektroporering og elektrofusion af bakterier, gær, insekt-, plante- og pattedyrceller.
  • Kuvetter og sikkerhedsstander beskytter både bruger og prøve
  • Kompatibel med mange kommercielt tilgængelige elektroporatorer
  • Kuvetterne er støbt med indstøbte polerede aluminiumselektroder og gammabestrålet for garanteret sterilitet
  • BTX™ kuvetter kan opnå høje feltstyrker op til 25,0 kV/cm
  • Tre elektrodeafstandsstørrelser er tilgængelige, 1 mm til bakterier og gær, 2 mm til alle celletyper og 4 mm til pattedyrsceller
  • Runde kuvettehætter er lækagebestandige og giver mulighed for hurtig og nem fjernelse med én finger
  • Et 20-positions kuvetterol fås - skal bestilles separat
  • BTX™ engangskuvetter Plus kræver ingen vedligeholdelse
    • Kassér blot forsigtigt efter brug
Til 10 og 50 pakninger er kuvetterne individuelt pakket ind i en pakke, der inkluderer en engangskuvette og en steril overførselspipette, som giver mulighed for hurtig og nem fjernelse af prøven efter elektroporation.
For bulkpakker er kuvetterne pakket i 24 poser indeholdende 100 kuvetter pr. pose uden overførselspipetter.
Tekniske data
Sterilitet Steril
Type Elektroporationskuvet
Engangs Engangsbrug
Kapacitet (metrisk) 90μ L
Materiale Poleret aluminium
Lukningsfarve Grå
Inkluderer 10 x individuelt indpakkede kuvetter, steril pipette til fjernelse af prøven efter elektroporation
Mængde 10 stk.
Bredde (metrisk) mellemrum 1 mm
Til brug med (udstyr) BTX Generatorer, BIORAD Gene Pulser og Micro Pulser Systemer
Til brug med (applikation) Elektroporering af bakterier og gær