Få mere at vide
BTX™ Elektroporation Cuvettes Plus™
Artikelnummer. 15497270
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
90μ L
400μ L
800μ L
Bredde (metrisk) mellemrum:
1 mm
2 mm
4 mm
Lukningsfarve:
Blå
Grå
Gul
Mængde:
10 stk.
100 stk./pakke, 25 stk.
50 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2400
Pakke med 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Bredde (metrisk) mellemrum Lukningsfarve Mængde Pakningsstørrelse
15497270 800μ L 4 mm Gul 10 stk. Pakke med 10
15477270 90μ L 1 mm Grå 10 stk. Pakke med 10
15407280 90μ L 1 mm Grå 100 stk./pakke, 25 stk. Pakke med 2400
15437270 90μ L 1 mm Grå 50 pakker Pakke med 50
15487270 400μ L 2 mm Blå 10 stk. Pakke med 10
15417280 400μ L 2 mm Blå 100 stk./pakke, 25 stk. Pakke med 2400
15447270 400μ L 2 mm Blå 50 pakker Pakke med 50
15427280 800μ L 4 mm Gul 100 stk./pakke, 25 stk. Pakke med 2400
15457270 800μ L 4 mm Gul 50 pakker Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15497270 Leverandør BTX™ Leverandørnr. 450136
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    782.00 DKK
    565.38 DKK / Pakke med 10
    Spare 216.62 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Elektroporation Cuvettes Plus™ til brug ved elektroporering og elektrofusion af bakterier, gær, insekt-, plante- og pattedyrceller.
  • Kuvetter og sikkerhedsstander beskytter både bruger og prøve
  • Kompatibel med mange kommercielt tilgængelige elektroporatorer
  • Kuvetterne er støbt med indstøbte polerede aluminiumselektroder og gammabestrålet for garanteret sterilitet
  • BTX™ kuvetter kan opnå høje feltstyrker op til 25,0 kV/cm
  • Tre elektrodeafstandsstørrelser er tilgængelige, 1 mm til bakterier og gær, 2 mm til alle celletyper og 4 mm til pattedyrsceller
  • Runde kuvettehætter er lækagebestandige og giver mulighed for hurtig og nem fjernelse med én finger
  • Et 20-positions kuvetterol fås - skal bestilles separat
  • BTX™ engangskuvetter Plus kræver ingen vedligeholdelse
    • Kassér blot forsigtigt efter brug
Til 10 og 50 pakninger er kuvetterne individuelt pakket ind i en pakke, der inkluderer en engangskuvette og en steril overførselspipette, som giver mulighed for hurtig og nem fjernelse af prøven efter elektroporation.
For bulkpakker er kuvetterne pakket i 24 poser indeholdende 100 kuvetter pr. pose uden overførselspipetter.
Tekniske data
Sterilitet Steril
Type Elektroporations-Cuvette
Engangs Engangsbrug
Kapacitet (metrisk) 800μ L
Materiale Poleret aluminium
Lukningsfarve Gul
Inkluderer 10 x individuelt indpakkede kuvetter, steril pipette til fjernelse af prøven efter elektroporation
Mængde 10 stk.
Bredde (metrisk) mellemrum 4 mm
Til brug med (udstyr) BTX Generatorer, BIORAD Gene Pulser og Micro Pulser Systemer
Til brug med (applikation) Elektroporation af pattedyrceller