Få mere at vide
BTX™ Elektroporation Cuvettes Plus™
Kapacitet (metrisk):
90μ L
400μ L
800μ L
Bredde (metrisk) mellemrum:
1 mm
2 mm
4 mm
Lukningsfarve:
Blå
Grå
Gul
Mængde:
10 Pk.
100/Pk., 25 Pk.
50 Pk.
50 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2400
Pakke med 50
Beskrivelse
- Kuvetter og sikkerhedsstander beskytter både bruger og prøve
- Kompatibel med mange kommercielt tilgængelige elektroporatorer
- Kuvetterne er støbt med indstøbte polerede aluminiumselektroder og gammabestrålet for garanteret sterilitet
- BTX™ kuvetter kan opnå høje feltstyrker op til 25,0 kV/cm
- Tre elektrodeafstandsstørrelser er tilgængelige, 1 mm til bakterier og gær, 2 mm til alle celletyper og 4 mm til pattedyrsceller
- Runde kuvettehætter er lækagebestandige og giver mulighed for hurtig og nem fjernelse med én finger
- Et 20-positions kuvetterol fås - skal bestilles separat
- BTX™ engangskuvetter Plus kræver ingen vedligeholdelse
- Kassér blot forsigtigt efter brug
Til 10 og 50 pakninger er kuvetterne individuelt pakket ind i en pakke, der inkluderer en engangskuvette og en steril overførselspipette, som giver mulighed for hurtig og nem fjernelse af prøven efter elektroporation.
For bulkpakker er kuvetterne pakket i 24 poser indeholdende 100 kuvetter pr. pose uden overførselspipetter.
Tekniske data
Tekniske data
| Sterilitet | Steril |
| Type | Elektroporationskuvet |
| Engangs | Engangsbrug |
| Kapacitet (metrisk) | 400μ L |
| Materiale | Poleret aluminium |
| Lukningsfarve | Blå |
| Inkluderer | 10 x individuelt indpakkede kuvetter, steril pipette til fjernelse af prøven efter elektroporation |
| Mængde | 10 Pk. |
| Bredde (metrisk) mellemrum | 2 mm |
| Til brug med (udstyr) | BTX Generatorer, BIORAD Gene Pulser og Micro Pulser Systemer |
| Vis mere |