Få mere at vide
Memmert™ Elektropolerede rustfri stål-gitre
Artikelnummer. 12058932 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Model 450 og 750 Ovne
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12058932 Model 450 og 750 Ovne Hver
1 options
Artikelnummer. 12058932 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. E20182
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Ideel til rampedrift med hurtige temperaturændringer under inkubation, avl eller opbevaring.
  • Til brug med kompressorkølede inkubatormodeller 450 og 750
  • Gittermønsteret tillader luftstrøm
  • Fremstillet af elektropoleret rustfrit stål
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Model 450 og 750 Ovne
Type Gitter
Materiale Rustfrit stål