Få mere at vide
Fisherbrand™ MultiSUB Midi 96 Horisontal Gel System
Artikelnummer. 12932591 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Type:
Horisontalt gelelektroforesesystem
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
12932591 Horisontalt gelelektroforesesystem Hver
1 options
Artikelnummer. 12932591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2775.00 DKK
    2662.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 112.41 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til analyse af op til 96 PCR-fragmentlængde polymorfismer indlæst fra 96-brønds mikroplader eller termiske cyclerblokke. Fisherbrand™ MultiSUB Midi 96 Horisontal Gel System har en 10 x 12 cm gelbakke og en 96-brønds kamblok, der svarer til standard mikropladekonfigurationen.
MultiSUB horisontale gelelektroforesesystemer kombinerer økonomisk buffer- og gelforbrug uden at gå på kompromis med opløsning og separationshastighed. Lækagesikker støbning forenkles ved hjælp af støbedæmninger, mens den ultrakompakte størrelse minimerer bænkpladsbehovet.
MultiSUB Midi 96 er ideel til højkapacitetselektroforese af PCR-produkter eller prøver, der indeholder et lille antal DNA-bånd. Midi 96-formatet kan rumme prøver fra en standard 96-brønds mikroplade med direkte indlæsning ved hjælp af 8-kanals pipetter. Det forskudte layout af brøndene tillader en maksimal løbelængde på 1,8 cm pr. brønd, hvilket resulterer i forbedret adskillelse.
  • Designet til indlæsning af DNA-prøver fra multiwall-plader
  • Ideel til elektroforese med høj gennemstrømning
  • Den gennemsnitlige køretid er kun 15 til 30 minutter
  • Direkte mikropladeformat for nem baneidentifikation
  • Flerkanals pipettekompatible kamme til hastighedspåfyldning
  • Inkluderer MultiSUB Midi96 tank/låg/elektrodeenhed, 10 x 12 cm UV-bakke, kamblok (12 x 8-prøver, 1 mm tykke kamme), støbedæmninger
Tekniske data
Farve Blå låg, klar tank, hvid blok/rød kamme, rød/sorte elektroder
Til brug med (applikation) Høj gennemløbselektroforese
Til brug med (udstyr) 8 kanalspipetter, 96-brønds plader
Type Horisontalt gelelektroforesesystem
Gel Dimensioner 10 x 12 cm
Inkluderer MultiSUB Midi96 tank/låg/elektrodeenhed, 10 x 12 cm UV-bakke, kamblok (12 x 8-prøver, 1 mm tykke kamme), støbedæmninger
Materiale Sprøjtestøbt plast
Antal Wells 96 prøver plus 1 markørbane
Mængde 1 hver
Tykkelse (metrisk) 1 mm (kamme)
Volumen (metrisk) 300 ml (buffer)
Dimensioner (L x B x H) 22 x 12,5 x 9 cm (8,66 x 4,92 x 3,54 tommer)