Få mere at vide
Thermo Scientific™ Elektroniske hætteglascrimpers og -decrimpers
Artikelnummer. 16336218 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Størrelse:
11 mm
13 mm
20 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
16336218 11 mm
16346218 13 mm
16356218 20 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16336218 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60180ECRH11KIT
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Sæt eller fjern krympeforseglinger på hætteglas med høj prøvesikkerhed og et enkelt tryk på en knap med én hånd ved hjælp af disse elektroniske hætteglascrimpers og -decrimpers.
Fastgør eller fjern krympeforseglinger på hætteglas med høj prøvesikkerhed med et enkelt tryk på en knap med én hånd. Thermo Scientific™ elektroniske hætteglascrimpers og -decrimpers fås som håndholdte og højeffektsmodeller til 8 mm-, 11 mm, 13 mm- og 20 mm-krympehætteglas.
Den elektroniske crimpers beskedvindue viser alle vigtige oplysninger med et enkelt blik, såsom:
  • Den faktiske krympekraft
  • En fejlmeddelelse efter en forkert krympeproces
  • Statistik og log over seneste krympningsresultater
  • På det sprog du vælger (engelsk, kinesisk, japansk, tysk, fransk, spansk, italiensk, koreansk)
Disse elektroniske hætteglascrimpers har også justerbare indstillinger for de bedste krymperesultater og en motor med forlænget levetid og ingen partikelemission.
Elektroniske højeffektscrimpers
  • Anbefales til stålhætter, fordi det giver den højeste krympekraft uafhængigt af batteriets ladestatus
  • Inkluderer en 12-volt DC-forsyning med strømkabel
  • Sættene inkluderer crimp- og decrimp-hoveder; de fås også separat
  • Kan bruges som håndholdt enhed
  • Valgfri justerbar tilbehørsbase for ekstra bekvemmelighed
Elektroniske håndholdte crimpers og decrimpers
  • Til krympning af hætteglas med aluminiums-, trykaflastnings- og bimetalhætter.
  • Batteriopladningsikonet på farveskærmen skifter til rødt, når batteriet er lavt
  • Inkluderer et fuldt genopladeligt lithium-ion-batteri og en universel strømforsyning/oplader med internationale stikadaptere
Maksimeret prøvesikkerhed med elektroniske krympeværktøjer
  • Hætteglascrimping og -decrimping kan udføres i de fleste prøvebakker.
  • Udvalget af krympehoveder inkluderer også specielle crimphoveder til 13 mm og 20 mm vippehætter; flere tilbud er tilgængelige på anmodning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible opbevaringsrør Rør med 11 mm krympehætter
Afdækningsformat Elektronisk – Manuel/Programmerbar
Oversigt 11 mm elektronisk højeffekt crimpersæt
Inkluderer Elektronisk højeffektværktøj, 12 volt DC strømforsyning med strømkabel, 11 mm crimping-hoved, 11 mm decrimping-hoved
Operation Programmerbar eller manuel håndholdt betjening
Til brug med (udstyr) 11 mm hætter af aluminium, bimetal og stål
Størrelse 11 mm