Få mere at vide
Ebro Electronic™ TPX 330 Sonde
Artikelnummer. 10717093
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-100 °C til 500 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
10717093 -100 °C til 500 °C
1 options
Artikelnummer. 10717093 Leverandør Ebro Electronic™ Leverandørnr. 13415439
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Probe til TFX 430/GFX 460
PT 100, 4 ledere klasse A, Lemo størrelse 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EMC-direktiv 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS-direktiv 2011/65/EU; Forordninger om elektromagnetisk kompatibilitet 2016 BS EN 61326-1:2013; Begrænsningen af brugen af visse farlige stoffer i reguleringer af elektrisk og elektronisk udstyr 2012; EN 13485
Diameter (metrisk) sonde 8 mm
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Anvendelser: Laboratorie, temperaturovervågning, måling af luft, væsker, duktile stoffer, aggressive medier og overflader, procesovervågning
Højde (metrisk) 54 mm
Fordybelsestype Helt eller delvist
Længde (metrisk) 355 mm
Materiale Rustfrit stål og plastik, Plastic
Model- TFX 430 & TPX 330
Sondetype PT 100 klasse beskyttet
Opløsning 0,01 °C fra− 10,00°C til 199,99 °C, 0,1 °C resterende område
Vægt (metrisk) 0.4 kg
Produkttype sonde
Temperaturområde (metrisk) -100 °C til 500 °C
Til brug med (udstyr) AG 130, AG 140, AG 150, AX 110, TPX 130, TPX 230, TPX 330, TFX 430
Bredde (metrisk) 162 mm