missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Eppendorf™ Electronic Multipette™ BASIC-Trade-In Dispenser
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-200132155 Shop alle Eppendorf produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Model-:
E3
E3x
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15441920

Brand: Eppendorf™ 4987000339

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Creates a versatile dispensing system with one button tip ejection

  • Creates a versatile dispensing system that functions according to the positive displacement principle
  • Capable of pipetting any liquid while maintaining the highest standards for accurate results
  • High speed dispensing with motorized piston
  • Automatic Combitip™ advanced™ tip recognition
  • One button tip ejection
  • Volume range from 1μl to 50mL
  • Li-ion battery
  • Illuminated display
  • Includes 2 Combitips advanced™ assortment packs
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Certificeringer/compliance Lot Specific Certificate
Kompatible tips Combitips Advanced
Justerbar spidsafstand No
Autoklaverbar Not Autoclavable
Farve Natural
Engangs Reusable
Til brug med CombiTip
Materiale Plastic
Model- E3
Antal kanaler 1
Programmerbarhed Step-based
Sterilitet Non-sterile
Type Motorized Repetitive Dispensing Pipettor
Volumen (metrisk) 1 μL to 50 mL
Inkluderer E3 Multi Dispensing Range
Stiktype AU/EU/GB/US
Elektriske krav 100/240 V, 50/60 Hz
Spænding 100/240 V
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.