Beskrivelse
- Skaber et alsidigt doseringssystem, der fungerer efter princippet om positiv fortrængning
- I stand til at pipettere enhver væske samtidig med, at de højeste standarder for nøjagtige resultater opretholdes
- Højhastighedsdispensering med motoriseret stempel
- Automatisk Combitip™ advanced™ tipgenkendelse
- Udskydning af spids med én knap
- Volumen varierer fra 1 μl til 50 ml
- Li-ion-batteri
- Oplyst display
- Indeholder 2 Combitips advanced™ samlingspakker
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Partispecifikt certifikat |
| Kompatible tips | Combitips Advanced |
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Neutral |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | CombiTip |
| Materiale | Plast |
| Model- | E3 |
| Antal kanaler | 1 |
| Vis mere |