Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Elektronisk højeffekt crimpeværktøj
Artikelnummer. 12868595 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Størrelse:
11 mm, 20 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12868595 11 mm, 20 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12868595 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 735700
På lager
  •  Krimpning og afledning købes separat
Tekniske data
nr. pr. pakke 1 hver
Operation Automated
Type Elektronisk højeffekt crimpeværktøj
Til brug med (udstyr) Til alle 11 mm og 20 mm Crimp Caps
Størrelse 11 mm, 20 mm