Få mere at vide
Thermo Scientific™ Elektroniske håndholdte crimpers og decrimpers, niveau 3 højtydende applikationer
Shop alle Thermo Scientific produkterBeschreibung
Brug Thermo Scientific™ elektroniske håndholdte hætteglascrimpers og -decrimpers til henholdsvis at fastgøre eller fjerne krympehætter fra hætteglas. Disse håndholdte, kraftige crimpers og decrimpers fås i 8 mm-, 11 mm-, 13 mm- og 20 mm-størrelser og giver dig mulighed for at forsegle eller fjerne krympehætter med et enkelt tryk på en knap med én hånd. Bruges til krympning af hætteglas med aluminiums-, trykaflastnings- og bimetalhætter.
Den elektroniske crimpers beskedvindue viser alle vigtige oplysninger med et enkelt blik. Denne enhed er præstationsniveau 3, hvilket betyder, at den er designet til at beskytte dine mest værdifulde prøver og levere ensartede, reproducerbare resultater til dine mest krævende analyser.
Funktioner
Håndholdt crimper og decrimper
- Batteriopladningsikonet på farveskærmen skifter til rødt, når batteriet er lavt
- Inkluderer et fuldt genopladeligt lithium-ion-batteri og en universel strømforsyning/oplader med internationale stikadaptere
Meddelelsesvinduet vises…
- Den faktiske krympekraft
- En fejlmeddelelse efter en forkert krympeproces
- Statistik og log over seneste krympningsresultater
- På det sprog du vælger (engelsk, kinesisk, japansk, tysk, fransk, spansk, italiensk, koreansk)
Disse elektroniske hætteglascrimpers har også justerbare indstillinger for de bedste krymperesultater og en motor med forlænget levetid og ingen partikelemission.
Spezifikation
Spezifikation
| Operation | Manuel via trykknapper |
| Strømforsyning | Fuldt genopladeligt lithium-ion-batteri |
| Type | Elektronisk crimper |
| Til brug med (udstyr) | 20 mm krympehætteglas |
| Størrelse | 20 mm |
| Produktlinje | SureSTART niveau 3 |
| Mængde | Hver |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.