Få mere at vide
Thermo Scientific™ Elektroniske håndholdte crimpers og decrimpers, niveau 3 højtydende applikationer
Artikelnummer. 16376218 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Capper/decapper
Elektronisk Decrimper
Elektronisk crimper
Størrelse:
11 mm
110/240 V
13 mm
20 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Størrelse Pakningsstørrelse
16376218 Elektronisk Decrimper 13 mm -
16397906 Elektronisk crimper 11 mm -
16329236 Elektronisk crimper 13 mm Hver
16389735 Elektronisk crimper 20 mm -
16339236 Elektronisk crimper 8 mm -
16307916 Elektronisk Decrimper 11 mm -
16398145 Elektronisk Decrimper 20 mm -
16366218 Capper/decapper 110/240 V -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16376218 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60180EDCB13
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Brug Thermo Scientific™ elektroniske håndholdte hætteglascrimpers og -decrimpers til henholdsvis at fastgøre eller fjerne krympehætter fra hætteglas.
Brug Thermo Scientific™ elektroniske håndholdte hætteglascrimpers og -decrimpers til henholdsvis at fastgøre eller fjerne krympehætter fra hætteglas. Disse håndholdte, kraftige crimpers og decrimpers fås i 8 mm-, 11 mm-, 13 mm- og 20 mm-størrelser og giver dig mulighed for at forsegle eller fjerne krympehætter med et enkelt tryk på en knap med én hånd. Bruges til krympning af hætteglas med aluminiums-, trykaflastnings- og bimetalhætter.
Den elektroniske crimpers beskedvindue viser alle vigtige oplysninger med et enkelt blik. Denne enhed er præstationsniveau 3, hvilket betyder, at den er designet til at beskytte dine mest værdifulde prøver og levere ensartede, reproducerbare resultater til dine mest krævende analyser.
Funktioner
Håndholdt crimper og decrimper
  • Batteriopladningsikonet på farveskærmen skifter til rødt, når batteriet er lavt
  • Inkluderer et fuldt genopladeligt lithium-ion-batteri og en universel strømforsyning/oplader med internationale stikadaptere
Meddelelsesvinduet vises…
  • Den faktiske krympekraft
  • En fejlmeddelelse efter en forkert krympeproces
  • Statistik og log over seneste krympningsresultater
  • På det sprog du vælger (engelsk, kinesisk, japansk, tysk, fransk, spansk, italiensk, koreansk)
Disse elektroniske hætteglascrimpers har også justerbare indstillinger for de bedste krymperesultater og en motor med forlænget levetid og ingen partikelemission.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Operation Manuel via trykknapper
Strømforsyning Fuldt genopladeligt lithium-ion-batteri
Type Elektronisk Decrimper
Til brug med (udstyr) 13 mm krympehætteglas
Størrelse 13 mm
Produktlinje SureSTART niveau 3
Mængde Hver