Få mere at vide
Fisherbrand™ Electronic Crimping Tools, Handheld, Battery
Artikelnummer. 15582300 Shop alle Fisherbrand produkter
Oversigt:
11mm Electronic Crimper
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15582300
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reduces hand strain compared to manual crimper operation.
  • Electronic Crimper
  • 110 - 240V
  • Electronic
  • Steel/plastic
  • Crimper
  • Adjustable
  • For Aluminum/Steel caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 11mm Electronic Crimper
Diameter (metrisk) Kap 11 mm
Materiale Plastic, Steel