Få mere at vide
Hirschmann™ Solarus™ Elektronisk Burette
Artikelnummer. 10205991
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
20 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10205991 20 ml Hver
11632249 10 ml Hver
10093991 50 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10205991 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9392020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10510.50 DKK
    7819.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 2691.41 DKK
    25% Slukket
På lager
Digitalt, solcelledrevet display til nem aflæsning af titreringsresultater. Høj nøjagtighed med dobbeltforseglet PTFE sammensat stempel.
  • Til følsom manuel titrering
  • Medietransporterende dele kan dampsteriliseres ved 121 °C
  • Fri rotation
  • Medierecirkulationssystem til enkel og hurtig udluftning uden reagenstab
  • Solpaneler er strømforsyningen til skærmen
  • Brug inden for et temperaturområde på 4 °C til 50 °C
  • Individuelt kvalitetscertifikat med overensstemmelsescertifikat
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Materiale Glas
Til brug med (applikation) Miljøarbejde i marken, analyse af fødevarer eller drikkevarer, generel kemi, industriel titrering, spildevandsbehandling
Tolerance ±0,20 ml
Type Elektronisk Buret
Klasse Klasse A
Certificeringer/compliance ASTM E287, DIN EN ISO 385