Få mere at vide
Hirschmann™ Solarus™ Elektronisk Burette
Artikelnummer. 10093991
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
20 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10093991 50 ml Hver
10205991 20 ml Hver
11632249 10 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10093991 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9392050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10379.25 DKK
    7819.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 2560.16 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Digitalt, solcelledrevet display til nem aflæsning af titreringsresultater. Høj nøjagtighed med dobbeltforseglet PTFE sammensat stempel.
  • Til følsom manuel titrering
  • Medietransporterende dele kan dampsteriliseres ved 121 °C
  • Fri rotation
  • Medierecirkulationssystem til enkel og hurtig udluftning uden reagenstab
  • Solpaneler er strømforsyningen til skærmen
  • Brug inden for et temperaturområde på 4 °C til 50 °C
  • Individuelt kvalitetscertifikat med overensstemmelsescertifikat
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Tolerance ±0,20 ml
Type Elektronisk Buret