Få mere at vide
OHAUS™ Elektronisk balance - PR Serie
Shop alle Ohaus produkter
Model-:
PR124
PR124/E
PR1602
PR1602/E
PR2202
PR2202/E
PR223
PR223/E
PR224
PR224/E
PR4201
PR4201/E
PR4202
PR4202/E
PR423
PR423/E
PR523
PR523/E
PR6201
PR6201/E
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- De PR er udstyret med 3 essentielle vejetilstande, RS-232-forbindelse til dataoverførsel og lagring og intern kalibrering (i udvalgte modeller), hvilket gør den ideel til rutinemæssige vejeapplikationer.
- Udstyret med et letlæseligt, klart baggrundsbelyst display og en enkel brugergrænseflade PR er utrolig nem at betjene, og der kræves næsten ingen træning.
- PR'ens lille fodaftryk sparer plads på skrivebordet, mens den giver en stor vejeflade. De PR er holdbart konstrueret og har en gryde i rustfrit stål til at modstå daglig brug på arbejdspladsen.
Tekniske data
Tekniske data
| Tilslutningstype | RS232 (en port inkluderet) |
| Oversigt | Brugervalgbare miljøfiltre og lysstyrkeindstillinger, automatisk tarering, automatisk dæmpning, brugervalgbare span-kalibreringspunkter, softwarelåse- og nulstillingsmenu, brugervalgbare kommunikationsindstillinger og dataudskrivningsindstillinger, brugerdefinerbare projekt- og bruger-id'er, softwareoverbelastnings-/underbelastningsindikator, stabilitetsindikator |
| Volumen | 4200.00 g |
| Display Type | Baggrundsbelyst LCD |
| Læsbarhed | 0.1000 g |
| Til brug med (applikation) | Grundlæggende vejning, deletælling, procentvejning |
| Linearitet | 0.2000 g |
| Model- | PR4201/E |
| Gentagelighed | 0.1000 g |
| Stabiliseringstid | 1.000 s |
| Vis mere |