Få mere at vide
OHAUS™ Elektronisk balance - PR Serie
Artikelnummer. 16610304 Shop alle Ohaus produkter
Model-:
PR124
PR124/E
PR1602
PR1602/E
PR2202
PR2202/E
PR223
PR223/E
PR224
PR224/E
PR4201
PR4201/E
PR4202
PR4202/E
PR423
PR423/E
PR523
PR523/E
PR6201
PR6201/E
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16610304
Brand: OHAUS™ 30430072
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til rutinemæssige vejeapplikationer på din arbejdsplads
  • De PR er udstyret med 3 essentielle vejetilstande, RS-232-forbindelse til dataoverførsel og lagring og intern kalibrering (i udvalgte modeller), hvilket gør den ideel til rutinemæssige vejeapplikationer.
  • Udstyret med et letlæseligt, klart baggrundsbelyst display og en enkel brugergrænseflade PR er utrolig nem at betjene, og der kræves næsten ingen træning.
  • PR'ens lille fodaftryk sparer plads på skrivebordet, mens den giver en stor vejeflade. De PR er holdbart konstrueret og har en gryde i rustfrit stål til at modstå daglig brug på arbejdspladsen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilslutningstype RS232 (en port inkluderet)
Oversigt Brugervalgbare miljøfiltre og lysstyrkeindstillinger, automatisk tarering, automatisk dæmpning, brugervalgbare span-kalibreringspunkter, softwarelåse- og nulstillingsmenu, brugervalgbare kommunikationsindstillinger og dataudskrivningsindstillinger, brugerdefinerbare projekt- og bruger-id'er, softwareoverbelastnings-/underbelastningsindikator, stabilitetsindikator
Volumen 420.00 g
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 0.0010 g
Til brug med (applikation) Grundlæggende vejning, deletælling, procentvejning
Linearitet 0.0020 g
Model- PR423/E
Gentagelighed 0.0010 g
Stabiliseringstid 2.000 s
Vejetilstande Milligram, Gram, Kilogram, Ounce, Pund, Carat, Pennyweight, Ounce Troy, Newton,& Korn
Dimensioner (L x B x H) 51.000 x 39.000 x 53.000 cm
Længde (engelsk) 12,50 tommer.
Længde (metrisk) 317.00 mm
Bredde (engelsk) 7,90 tommer.
Bredde (metrisk) 201.00 mm
Højde (engelsk) 11,90 tommer.
Højde (metrisk) 303.000 mm
Dybde (engelsk) 12,50 tommer.
Dybde (metrisk) 317.00 mm
Vægt (engelsk) 10.000 lb.
Vægt (metrisk) 4.500 kg
Elektriske krav AC Adapter (medfølger)