Få mere at vide
OHAUS™ Elektronisk balance - PR Serie
Artikelnummer. 16381678 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Model-:
PR124
PR124/E
PR1602
PR1602/E
PR2202
PR2202/E
PR223
PR223/E
PR224
PR224/E
PR4201
PR4201/E
PR4202
PR4202/E
PR423
PR423/E
PR523
PR523/E
PR6201
PR6201/E
Pakningsstørrelse:
Hver
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
16381678 PR4202/E -
16357575 PR224 -
16389386 PR4202 -
16506244 PR2202/E -
16516244 PR2202 -
16680294 PR124/E Hver
16670294 PR124 -
16690294 PR224/E Hver
16600304 PR223/E -
16680314 PR223 -
16610304 PR423/E -
16690314 PR423 -
16620304 PR523/E Hver
16600324 PR523 Hver
16630304 PR1602/E -
16610324 PR1602 -
16640304 PR4201/E Hver
16620324 PR4201 -
16650304 PR6201/E -
16630324 PR6201 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 16381678 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30430076
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7878.68 DKK
    7089.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 789.06 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Designet til rutinemæssige vejeapplikationer på din arbejdsplads
  • De PR er udstyret med 3 essentielle vejetilstande, RS-232-forbindelse til dataoverførsel og lagring og intern kalibrering (i udvalgte modeller), hvilket gør den ideel til rutinemæssige vejeapplikationer.
  • Udstyret med et letlæseligt, klart baggrundsbelyst display og en enkel brugergrænseflade PR er utrolig nem at betjene, og der kræves næsten ingen træning.
  • PR'ens lille fodaftryk sparer plads på skrivebordet, mens den giver en stor vejeflade. De PR er holdbart konstrueret og har en gryde i rustfrit stål til at modstå daglig brug på arbejdspladsen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilslutningstype RS232 (en port inkluderet)
Oversigt Brugervalgbare miljøfiltre og lysstyrkeindstillinger, automatisk tarering, automatisk dæmpning, brugervalgbare span-kalibreringspunkter, softwarelåse- og nulstillingsmenu, brugervalgbare kommunikationsindstillinger og dataudskrivningsindstillinger, brugerdefinerbare projekt- og bruger-id'er, softwareoverbelastnings-/underbelastningsindikator, stabilitetsindikator
Volumen 4200.00 g
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 0.0100 g
Til brug med (applikation) Grundlæggende vejning, deletælling, procentvejning
Linearitet 0.0200 g
Model- PR4202/E
Gentagelighed 0.0100 g
Stabiliseringstid 1.000 s
Vejetilstande Milligram, Gram, Kilogram, Ounce, Pund, Carat, Pennyweight, Ounce Troy, Newton,& Korn
Dimensioner (L x B x H) 55.000 x 39.000 x 29.000 cm
Længde (engelsk) 12,50 tommer.
Længde (metrisk) 317.00 mm
Bredde (engelsk) 7,90 tommer.
Bredde (metrisk) 201.00 mm
Højde (engelsk) 3,70 tommer.
Højde (metrisk) 93.000 mm
Dybde (engelsk) 12,50 tommer.
Dybde (metrisk) 317.00 mm
Vægt (engelsk) 7.700 lb.
Vægt (metrisk) 3.500 kg
Elektriske krav AC Adapter (medfølger)