Description
- Navigator tilbyder vigtige vejeapplikationer til en konkurrencedygtig pris.
- Avanceret vejeteknologi tilbyder stabilisering på et sekund for hurtige og nøjagtige vejeresultater, hvilket forbedrer operatørens effektivitet, produktivitet og gennemløb.
- Overbelastningsbeskyttelsessystem, der kan modstå belastninger op til fire gange den nominelle kapacitet, sikrer balancen.
Specifications
Specifications
| Tilslutningstype | RS232, USB , eller Ethernet (tilgængelig som tilbehør) |
| Oversigt | Menu- og kalibreringslåsekontakt, mekanisk og software-overbelastnings-/underbelastningsbeskyttelse, stabilitetsindikator, indikator for lavt batteri, automatisk sluk, brugervalgbare udskriftsmuligheder, brugervalgbare kommunikationsindstillinger |
| Volumen | 620.00 g |
| Display Type | Baggrundsbelyst LCD |
| Læsbarhed | 0.0100 g |
| Til brug med (applikation) | Vejning, deleoptælling, procentvejning, kontrolvejning |
| Linearitet | 0.0200 g |
| Model- | NV622 |
| Gentagelighed | 0.0200 g |
| Stabiliseringstid | 1.500 s |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?