Få mere at vide
OHAUS™ Elektronisk vægt - NVT-serien
Multi-Purpose bærbare vægte velegnet til hverdagsvejning
Brand:  OHAUS™ 30456393
946.44 DKK valid until 2025-12-20
Use promo code "24121" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16640314
  • 1415.00 DKK / Hver
Equipment End of Year Sale
Brug rabatkode 24121 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Navigator tilbyder vigtige vejeapplikationer til en konkurrencedygtig pris.
  • Avanceret vejeteknologi tilbyder stabilisering på et sekund for hurtige og nøjagtige vejeresultater, hvilket forbedrer operatørens effektivitet, produktivitet og gennemløb.
  • Overbelastningsbeskyttelsessystem, der kan modstå belastninger op til fire gange den nominelle kapacitet, sikrer balancen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vis mere
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
  • Multiple Manufacturers
    Don't miss our end-of-year sale: save up to 50% on premium lab equipment and instruments.
    Promo Code: 24121
    Expires2025-12-20
    Days
    121
    Hours
    5
    Minutes
    5
    Seconds
    45
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
OHAUS™ Elektronisk vægt - NVT-serien > Model: NVT6200