Få mere at vide
OHAUS™ Elektronisk vægt - NVT-serien
Artikelnummer. 16600314 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Model-:
NV1201
NV2201
NV221
NV222
NV422
NV621
NV622
NVT12000
NVT2200
NVT2201
NVT4201
NVT6200
NVT6201
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- unitSize
16600314 NV1201 Hver
16315125 NVT6201 -
16313488 NVT12000 -
16474529 NV2201 -
16620643 NV222 -
16660304 NV422 Hver
16670304 NV622 -
16680304 NV221 -
16690304 NV621 -
16610314 NVT2201 Hver
16620314 NVT4201 Hver
16630314 NVT2200 -
16640314 NVT6200 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 16600314 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30456387
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Multi-Purpose bærbare vægte velegnet til hverdagsvejning
  • Navigator tilbyder vigtige vejeapplikationer til en konkurrencedygtig pris.
  • Avanceret vejeteknologi tilbyder stabilisering på et sekund for hurtige og nøjagtige vejeresultater, hvilket forbedrer operatørens effektivitet, produktivitet og gennemløb.
  • Overbelastningsbeskyttelsessystem, der kan modstå belastninger op til fire gange den nominelle kapacitet, sikrer balancen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilslutningstype RS232, USB , eller Ethernet (tilgængelig som tilbehør)
Oversigt Menu- og kalibreringslåsekontakt, mekanisk og software-overbelastnings-/underbelastningsbeskyttelse, stabilitetsindikator, indikator for lavt batteri, automatisk sluk, brugervalgbare udskriftsmuligheder, brugervalgbare kommunikationsindstillinger
Volumen 1200.00 g
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 0.1000 g
Til brug med (applikation) Vejning, deleoptælling, procentvejning, kontrolvejning
Linearitet 0.2000 g
Model- NV1201
Gentagelighed 0.1000 g
Stabiliseringstid 1.000 s
Vejetilstande Karat, Korn, Gram, Kilogram, Newton, Ounce, Ounce Troy, Pennyweight, Pund,& Pund: Unse
Dimensioner (L x B x H) 30.000 x 25.000 x 13.400 cm
Længde (engelsk) 9,10 tommer.
Længde (metrisk) 230.00 mm
Bredde (engelsk) 8.00 tommer.
Bredde (engelsk) Pan 7.500 tommer.
Bredde (metrisk) 204.00 mm
Bredde (metrisk) panorering 190.000 mm
Højde (engelsk) 2,80 tommer.
Højde (metrisk) 70.000 mm
Dybde (engelsk) 9,10 tommer.
Dybde (engelsk) Pan 5.700 tommer.
Dybde (metrisk) 230.00 mm
Dybde (metrisk) panorering 144.000 mm
Vægt (engelsk) 2.200 lb.
Vægt (metrisk) 1.000 kg
Elektriske krav AC adapter (medfølger) eller 4 C-batterier (medfølger ikke)