Få mere at vide
Descrizione
- Navigator tilbyder vigtige vejeapplikationer til en konkurrencedygtig pris.
- Avanceret vejeteknologi tilbyder stabilisering på et sekund for hurtige og nøjagtige vejeresultater, hvilket forbedrer operatørens effektivitet, produktivitet og gennemløb.
- Overbelastningsbeskyttelsessystem, der kan modstå belastninger op til fire gange den nominelle kapacitet, sikrer balancen.
Specifica
Specifica
| Tilslutningstype | RS232, USB , eller Ethernet (tilgængelig som tilbehør) |
| Oversigt | Menu- og kalibreringslåsekontakt, mekanisk og software-overbelastnings-/underbelastningsbeskyttelse, stabilitetsindikator, indikator for lavt batteri, automatisk sluk, brugervalgbare udskriftsmuligheder, brugervalgbare kommunikationsindstillinger |
| Volumen | 12,000.00 g |
| Display Type | Baggrundsbelyst LCD |
| Læsbarhed | 1.0000 g |
| Til brug med (applikation) | Vejning, deleoptælling, procentvejning, kontrolvejning |
| Linearitet | 2.0000 g |
| Model- | NVT12000 |
| Gentagelighed | 1.0000 g |
| Stabiliseringstid | 1.000 s |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?