Description
- Væsentlige vejeapplikationer til en konkurrencedygtig pris
- Avanceret vejeteknologi tilbyder stabilisering på et sekund for hurtige og nøjagtige vejeresultater, hvilket forbedrer operatørens effektivitet, produktivitet og gennemløb
- Overbelastningsbeskyttelsessystem, der kan modstå belastninger op til fire gange den nominelle kapacitet, sikrer balancen
Specifications
Specifications
| Tilslutningstype | RS232, USB , eller Ethernet (tilgængelig som tilbehør) |
| Volumen | 220 g |
| Display Type | Baggrundsbelyst LCD |
| Læsbarhed | 0.010000 g |
| Til brug med (applikation) | Vejning, deleoptælling, procentvejning, kontrolvejning |
| Inkluderer | AC-adapter |
| Linearitet | 0.020000 g |
| Model- | FPOS222 |
| Gentagelighed | 0.010000 g |
| Stabiliseringstid | 1.000 sek. |
| Show More |