Få mere at vide
Fisherbrand™ Elektronisk balance
Artikelnummer. 15999345 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen:
220 g
620 g
2200 g
4200 g
6200 g
Model-:
FPOS2201
FPOS222
FPOS4201
FPOS6201
FPOS622
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Model- Pakningsstørrelse
15999345 6200 g FPOS6201 Hver
15959345 220 g FPOS222 Hver
15969345 620 g FPOS622 Hver
15979345 2200 g FPOS2201 Hver
15989345 4200 g FPOS4201 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15999345
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Elektronisk vægt designet til at håndtere en bred vifte af vejeapplikationer med funktioner som hurtig stabiliseringstid, overbelastningsbeskyttelse med fire gange den nominelle kapacitet og nem betjening.
  • Væsentlige vejeapplikationer til en konkurrencedygtig pris
  • Avanceret vejeteknologi tilbyder stabilisering på et sekund for hurtige og nøjagtige vejeresultater, hvilket forbedrer operatørens effektivitet, produktivitet og gennemløb
  • Overbelastningsbeskyttelsessystem, der kan modstå belastninger op til fire gange den nominelle kapacitet, sikrer balancen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilslutningstype RS232, USB , eller Ethernet (tilgængelig som tilbehør)
Volumen 6200 g
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 0.100000 g
Til brug med (applikation) Vejning, deleoptælling, procentvejning, kontrolvejning
Inkluderer AC-adapter
Linearitet 0.200000 g
Model- FPOS6201
Gentagelighed 0.200000 g
Stabiliseringstid 1.500 sek.
Temperaturområde (engelsk) 50 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 10°C til 40°C
garanti 2 år
Vejetilstande Karat, Korn, Gram, Kilogram, Newton, Ounce, Ounce Troy, Pennyweight, Pund, Pund:Ounce
Dimensioner (D x B x H) 250 x 240 x 74 mm (9,8 x 9,5 x 2,9 tommer)
Bredde (engelsk) Pan 9,1''
Bredde (metrisk) panorering 230 mm
Dybde (engelsk) Pan 6,9 tommer.
Dybde (metrisk) panorering 174 mm
Vægt (engelsk) 3.3 lb.
Vægt (metrisk) 1.5 kg