Få mere at vide
Fisherbrand™ Elektronisk balance
Artikelnummer. 15979345 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen:
220 g
620 g
2200 g
4200 g
6200 g
Model-:
FPOS2201
FPOS222
FPOS4201
FPOS6201
FPOS622
Unit Size:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen Model- Unit Size
15979345 2200 g FPOS2201 Hver
15959345 220 g FPOS222 Hver
15969345 620 g FPOS622 Hver
15989345 4200 g FPOS4201 Hver
15999345 6200 g FPOS6201 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 15979345
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
View all promotions
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Elektronisk vægt designet til at håndtere en bred vifte af vejeapplikationer med funktioner som hurtig stabiliseringstid, overbelastningsbeskyttelse med fire gange den nominelle kapacitet og nem betjening.
  • Væsentlige vejeapplikationer til en konkurrencedygtig pris
  • Avanceret vejeteknologi tilbyder stabilisering på et sekund for hurtige og nøjagtige vejeresultater, hvilket forbedrer operatørens effektivitet, produktivitet og gennemløb
  • Overbelastningsbeskyttelsessystem, der kan modstå belastninger op til fire gange den nominelle kapacitet, sikrer balancen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tilslutningstype RS232, USB , eller Ethernet (tilgængelig som tilbehør)
Volumen 2200 g
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 0.100000 g
Til brug med (applikation) Vejning, deleoptælling, procentvejning, kontrolvejning
Inkluderer AC-adapter
Linearitet 0.200000 g
Model- FPOS2201
Gentagelighed 0.100000 g
Stabiliseringstid 1.000 sek.
Temperaturområde (engelsk) 50 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 10°C til 40°C
garanti 2 år
Vejetilstande Karat, Korn, Gram, Kilogram, Newton, Ounce, Ounce Troy, Pennyweight, Pund, Pund:Ounce
Dimensioner (D x B x H) 230 x 204 x 70 mm (9,1 x 8 x 2,8 tommer)
Bredde (engelsk) Pan 7,5 tommer
Bredde (metrisk) panorering 190 mm
Dybde (engelsk) Pan 5,7 tommer.
Dybde (metrisk) panorering 144 mm
Vægt (engelsk) 2.2 lb.
Vægt (metrisk) 1 kg
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.