Få mere at vide
Elektrolytter og rengøringsløsninger, WTW™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10643552
Mængde:
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10643552
Brand: WTW 109706
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brugt som genopfyldningsopløsninger til væskefyldte elektroder samt opbevaringsløsning til alle typer pH-elektroder, er disse elektrolytter og rengøringsopløsninger ideelle til drift, opbevaring og rengøring af elektroder.
  • Løsninger til drift, rengøring og opbevaring af elektroder
  • Enkel genopfyldning og sikker opbevaring garanteret
  • Anvendes som refill-opløsninger til væskefyldte elektroder samt opbevaringsløsning til alle typer pH-elektroder
  • Med pepsin-renseopløsningen kan du fjerne proteinudfældning fra elektrodernes mellemgulv med flydende elektrolyt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tæthed 1.13g/cm3
Koncentration 3 mol/L
Til brug med (applikation) Drift, rengøring og opbevaring af elektroder
pH 7
Fysisk form Væske
Mængde 50 ml
Emballage Flaske