Få mere at vide
Elektrolytopløsning, LiCl, Mettler Toledo™
Artikelnummer. 11982535 Shop alle Mettler Toledo produkter
Mængde:
6 Pk.
Pakningsstørrelse:
180ml
Artikelnummer. 11982535
Brand: Mettler Toledo 51350088
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Smeltepunkt ≤100°C
Farve Farveløs
Oversigt LiCl 1M/EtOH electrolyte 6x30ml
pH 7
Fysisk form Væske
Mængde 6 Pk.
Løsningstype Electrolyte
Formulering 90 to 95% Ethanol; Ethyl alcohol, 5 to 7.5% Lithium chloride , 1 to 2.5 butanone; Ethyl methyl ketone
Lugt Alcoholic
Emballage 6x 30 mL
Damptryk 58mbar
Opløselighedsinformation Water Soluble
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Electrolyte LiCl 1 mol/l in ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ethanol, Lithiumchlorid, butanone