Få mere at vide
Mettler Toledo™ Elektrolyt til referenceelektroder 3 mol/L KCl Sat AgCl, 250mL
Artikelnummer. 10722712
Skift visning
Mængde:
250 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10722712 250 ml 250ml
1 options
Artikelnummer. 10722712 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51350074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.47 DKK
    208.96 DKK / 250ml
    Spare 34.51 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mettler Toledo™ Elektrolyt til referenceelektroder 3 mol/L KCl Sat AgCl, 250mL kan bruges til at fylde din elektrode med korrekt og frisk elektrolyt til præcis måling.
  • Til brug med pH- og ORP-elektroder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Sammensætning 3 mol/L KCl Sat AgCl
Oversigt Elektrolyt 3 mol/L KCl Sat AgCl, 250mL
Til brug med (applikation) pH, ORP
Emballage 250 mL
Mængde 250 ml